주요 문서
WHA111164
Whatman® polyethersulfone filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
동의어(들):
Z748692
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, polyethersulfone, diam. 47 mm, pore size 0.8 μm
material
polyethersulfone
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
pk of 100
제조업체/상표
Whatman 111164
Whatman Article No. 28417655 (US reference)
직경
47 mm
공극 크기
0.8 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Whatman polyethersulfone (PES) membrane filters from Cytiva’s Life Sciences business are hydrophilic and stable in alkaline pH, making them suitable for biological samples and aqueous applications.
애플리케이션
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
특징 및 장점
  • Low protein binding minimizes nonspecific protein adsorption
  • Hydrophilic membrane suitable for aqueous applications, especially in alkaline pH
  • Smooth surface for easy enumeration of microorganisms
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)