주요 문서
WHA110601
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.15 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 25 mm diam
동의어(들):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z699810, nuclepore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 25 mm, pore size 0.015 μm, polycarbonate
material
polycarbonate
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 110601
Whatman Article No. 28417579 (US reference)
직경
25 mm
공극 크기
0.015 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)