material
roll
white glass
특징
Grade 470
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
파라미터
fast flow rate
너비 × 길이
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
공극 크기
20-30 μm
관련 카테고리
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.