주요 문서
WHA10498762
Whatman® multiple vacuum filtration device
6-place, 6-place manifold, stainless steel
동의어(들):
Z752185
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
stainless steel
포장
pk of 1
제조업체/상표
Whatman 10498762
Whatman Article No. 28416534 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel filter funnel manifold, for microbiology monitors and analytical funnels.
특징 및 장점
  • The stainless steel manifold for three or six filtration units is fitted with stainless steel units.
  • The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
  • Suitable only for vacuum operation.
  • If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)