주요 문서
WHA10423029
Whatman® TG100 filter discs 80 μm pore size
100 ea, 50 mm diam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® Separation Gauze, diam. 50 mm, pore size 80 μm, pack of 100
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 10423029
직경
50 mm
공극 크기
80 μm pore size
특징 및 장점
  • Minimal sample loss in protein-based samples due to low protein binding
  • Pure cellulose acetate composition, minimizing sample contamination
  • Hydrophilic, for use with aqueous and alcoholic media
  • High solvent resistance, particularly to low molecular weight alcohols
  • High physical strength and a heat resistance up to 180°C
  • Can be sterilized by most common methods without sacrificing membrane integrity
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)