주요 문서
WHA10418412
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 10 μm, non-sterile, case of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104921
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
polycarbonate filter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Cytiva 10418412
직경
47 mm
필터 직경
47 mm
공극 크기
10 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
법적 정보
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)