주요 문서
WHA10417206
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.6 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 25 mm diam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. (25 mm), pore size 0.6 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
material
polycarbonate
특징
hydrophilic
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Cytiva
Whatman 10417206
직경
(25 mm)
공극 크기
0.6 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
특징 및 장점
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
법적 정보
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)