WHA10409414
Whatman® mixed cellulose ester ME 25 filter discs 0.45 μm pore size
green, hydrophilic, black grid (3.1 mm), nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
동의어(들):
Z697826, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
추천 제품
제품명
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME25/41, diam. 50 mm, pore size 0.45 μm, green with black grid
특징
green with black grid
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Cytiva
Whatman 10409414
Whatman Article No. 28415251 (US reference)
직경
50 mm
멤브레인 직경
47 mm
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Sterile options available for critical applications.
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
기타 정보
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.