주요 문서
WHA10380006
Whatman® quadrant folded cellulose fiber filter papers
Grade 40 FF, diam. (150 mm), pack of 500 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115727
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cellulose
특징
Grade 40 FF
Nominal Ash Content: 0.007%
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Cytiva
직경
(150 mm)
두께
(215 μm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Quadrant folded filter paper saves the user valuable time and provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
특징 및 장점
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)