주요 문서
WHA10370391
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10
roll, W × L 60 mm × 42 m, pack of 1
동의어(들):
Z750018
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
glass membrane (with organic binder)
roll
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Whatman 10370391
Whatman Article No. 28414799 (US reference)
너비 × 길이
60 mm × 42 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
특징 및 장점
  • Temperature resistance up to 180°C
  • Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)