제품명
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 100 mm, pack of 100
material
circles
glass (with organic binder)
특징
hydrophilic
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 10370320
Whatman Article No. 28414787 (US reference)
직경
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
특징 및 장점
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.