material
paper filters (parchment)
sheets
특징
Grade 2122
포장
pkg of 500 ea
제조업체/상표
Whatman 10347893
Whatman Article No. 28414668 (US reference)
너비 × 길이
100 mm × 100 mm
기초 중량
40 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cytiva′s Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
특징 및 장점
- Smooth surface allows samples to slide off with ease and not be retained on paper.
- Shiny pergamyne paper allows visual determination that all sample has been removed.
- Extremely thin (0.03 mm) and lightweight (40 g/m²) for safe and secure sample transport.
- No glue or additives (residue-free).
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.