주요 문서
WHA10343687
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 100
동의어(들):
Z749702
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cellulose
sheets
특징
Grade 2589a
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 10343687
Whatman Article No. 28414600 (US reference)
파라미터
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
길이 × 너비
580 mm × 580 mm
두께
430 μm
공극 크기
6-12 μm
기초 중량
200 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
특징 및 장점
  • A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)