주요 문서
WHA10308210
Whatman® filter paper, Grade 989
circles, diam. 110 mm, pack of 100
동의어(들):
Z749028
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
circles
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
파라미터
medium flow rate
직경
110 mm
공극 크기
8-10 μm
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)