주요 문서
W521604
Sigma-Aldrich
Cornmint oil
natural, chinese type, FG
동의어(들):
Mentha arvensis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
4219
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Mentha arvensis
Quality Level
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
기원
China origin
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
218 °C/760 mmHg (lit.)
218.4 °C/755 mmHg
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
minty; camphoraceous
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)