주요 문서
W512109
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylquinoxaline
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
14.108
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
분석
≥97%
mp
104-108 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
SMILES string
Cc1nc2ccccc2nc1C
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)