주요 문서
W507318
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcyclohexyl acetate
≥98%
동의어(들):
4-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of cis and trans, woody acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H10C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody
SMILES string
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
InChI key
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)