Key Documents
W502804
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
≥99%
동의어(들):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
Beilstein:
107913
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
14.3 %
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
132 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)