문서
W501603
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
동의어(들):
3-Furaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
96.08
Beilstein:
105852
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
synthetic
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
144 °C/732 mmHg (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sulfurous
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChI key
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup