주요 문서
W479010
Sigma-Aldrich
Ethyl bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W479010-SAMPLE-K
₩51,765
100 G
₩129,413
1 KG
₩1,252,612
₩51,765
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W479010-SAMPLE-K
₩51,765
100 G
₩129,413
1 KG
₩1,252,612
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
FEMA Number:
4790
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩51,765
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; melon; fruity
SMILES string
O(CC)C(=O)C1C2CC(C1)C=C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-12-10(11)9-6-7-3-4-8(9)5-7/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3
InChI key
FCCGTJAGEHZPBF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)