주요 문서
W474505
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2,6-dimethylheptanal
≥95%, stabilized
동의어(들):
Methoxymelonal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
4745
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
생물학적 소스
synthetic
Grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; floral; citrus
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(8-11)6-5-7-10(2,3)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
QMXBURPYNWBMJR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)