주요 문서
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
동의어(들):
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩131,443
1 KG
₩810,782
₩131,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩131,443
1 KG
₩810,782
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26O
CAS Number:
Molecular Weight:
222.37
FEMA Number:
4666
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352212
플래비스(Flavis) 번호:
02.129
NACRES:
NA.05
₩131,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
FG
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; woody; spicy; sweet
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChI key
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)