주요 문서
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
동의어(들):
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W457533-SAMPLE
₩81,200
100 G
₩373,622
1 KG
₩1,566,754
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W457533-SAMPLE
₩81,200
100 G
₩373,622
1 KG
₩1,566,754
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22S2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.41
FEMA Number:
4575
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
onion; sweet
SMILES string
S(SCCC(C)C)CCC(C)C
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)