주요 문서
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
동의어(들):
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
Beilstein:
112910
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
13.11
생물학적 소스
synthetic
분석
97%
형태
powder
색상
white to off-white
mp
75-80 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChI key
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Component of tanning products
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)