주요 문서
W400301
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
FG
동의어(들):
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩334,341
100 G
₩1,225,308
₩334,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩334,341
100 G
₩1,225,308
About This Item
Linear Formula:
CH3SCH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.17
FEMA Number:
4003
Beilstein:
1902431
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.146
NACRES:
NA.21
₩334,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
불순물
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
refractive index
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
nutty; roasted
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChI key
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)