주요 문서
W397025
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
greener alternative
natural, ≥93%
동의어(들):
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W397025-SAMPLE-K
₩57,043
100 G
₩142,506
1 KG
₩2,235,132
₩57,043
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W397025-SAMPLE-K
₩57,043
100 G
₩142,506
1 KG
₩2,235,132
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
FEMA Number:
3970
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
13.176
NACRES:
NA.21
₩57,043
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥93%
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
caramel; brown; sweet
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)