Key Documents
W393118
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl tiglate
≥97%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
182.26
FEMA Number:
3931
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.559
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥97%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
105 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; earthy; vegetable; herbaceous
SMILES string
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
InChI key
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yu Cao et al.
Insects, 11(7) (2020-07-08)
Thrips hawaiiensis is a common thrips pest of various plant flowers with host preference. Plant volatiles provide important information for host-searching in insects. We examined the behavioral responses of T. hawaiiensis adults to the floral volatiles of Gardenia jasminoides Ellis
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)