생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
vapor pressure
1 mmHg ( 70 °C)
분석
≥99%
bp
236-238 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
leather
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup