주요 문서
W385808
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
≥97%
동의어(들):
Isoamyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
104.21
FEMA Number:
3858
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.171
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sulfurous
SMILES string
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)