주요 문서
W378917
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)hexyl acetate
≥97%, FG
동의어(들):
lychee mercaptan acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W378917-SAMPLE-K
₩74,907
25 G
₩193,358
100 G
₩488,215
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W378917-SAMPLE-K
₩74,907
25 G
₩193,358
100 G
₩488,215
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
190.30
FEMA Number:
3789
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.236
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥97%
refractive index
n/D 1.4640
bp
216 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; vegetable; sulfurous
SMILES string
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)