주요 문서
W374008
Sigma-Aldrich
Anisyl phenylacetate
≥97%
동의어(들):
4-Methoxybenzyl phenylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CO2CH2C6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
256.30
FEMA Number:
3740
EC Number:
유럽평의회 번호:
233
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.706
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
anise
Grade:
Halal
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
370 °C (lit.)
density
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
anise
SMILES string
COc1ccc(COC(=O)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-7-14(8-10-15)12-19-16(17)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3
InChI key
VCYWCSZLXMMLLE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)