주요 문서
W372005
Sigma-Aldrich
cis-2-Nonen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH=CHCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
FEMA Number:
3720
EC Number:
유럽평의회 번호:
10292
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.112
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥97%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
96 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cucumber; fatty; green
SMILES string
[H]\C(CO)=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
InChI key
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)