주요 문서
W367605
Sigma-Aldrich
1-Ethylhexyl tiglate
≥95%, FG
동의어(들):
3-Octyl tiglate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(CH3)CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
212.33
FEMA Number:
3676
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.539
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
spicy
Grade:
FG
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
W367605 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
spicy
SMILES string
CCCCCC(CC)OC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-8-9-10-12(7-3)15-13(14)11(4)6-2/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
InChI key
LMBAQNNBRWRROG-IZZDOVSWSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)