문서
W366501
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-5-(1-methylpropen-1-yl)tetrahydrofuran
98%, FG
동의어(들):
Ocimene quintoxide, (±)-2,2-Dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)tetrahydrofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
FEMA Number:
3665
Beilstein:
4797901
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.090
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4460 (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
citrus
SMILES string
C\C=C(/C)C1CCC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H18O/c1-5-8(2)9-6-7-10(3,4)11-9/h5,9H,6-7H2,1-4H3/b8-5+
InChI key
LPEYLSKLVYWOEQ-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2,2-Dimethyl-5-(1-methylpropen-1-yl)tetrahydrofuran is reported to be found in the essential oils of Artemisia species.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
An investigation on the volatile composition of some Artemisia species from Iran.
Costa R, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 24(2), 75-82 (2009)