주요 문서
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
동의어(들):
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W363200-SAMPLE-K
₩74,907
250 G
₩152,250
1 KG
₩260,652
5 KG
₩773,430
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W363200-SAMPLE-K
₩74,907
250 G
₩152,250
1 KG
₩260,652
5 KG
₩773,430
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
FEMA Number:
3632
EC Number:
유럽평의회 번호:
10883
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.538
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; floral; waxy; fruity; sweet
SMILES string
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
InChI key
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)