주요 문서
W358315
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
natural (US), ≥97%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
3583
EC Number:
유럽평의회 번호:
2347
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.254
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
99 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; green; citrus; waxy; minty
SMILES string
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)