추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
~0.7 mmHg ( 20 °C)
분석
95%
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
herbaceous; citrus
SMILES string
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChI key
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup