주요 문서
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
≥98%
동의어(들):
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HSCH2CH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
94.20
FEMA Number:
3484
Beilstein:
505946
EC Number:
유럽평의회 번호:
11467
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.066
Grade
Kosher
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
4.8 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
density
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid