주요 문서
W347108
Sigma-Aldrich
(−)-Ambroxide
≥99%
동의어(들):
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]tridecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O
CAS Number:
Molecular Weight:
236.39
FEMA Number:
3471
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
woody; pine
생물학적 소스:
synthetic
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99%
광학 활성
[α]20/D −29.5°, c = 1 in toluene
mp
74-76 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
woody; pine
SMILES string
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
InChI key
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Asma Nasib et al.
Journal of natural products, 69(6), 957-959 (2006-06-24)
Biotransformation of (-)-ambrox (1) with cell suspension cultures of Actinidia deliciosa (Kiwifruit) yielded the regio- and stereospecific oxygenated products 3-oxoambrox (2), 3beta-hydroxyambrox (3), 1alpha-hydroxyambrox (4), 3beta,6beta-dihydroxyambrox (5), 1alpha,6beta-dihydroxyambrox (6), and 1alpha,3beta-dihydroxyambrox (7). Metabolites 6 and 7 were found to be