주요 문서
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
128.21
FEMA Number:
3467
EC Number:
유럽평의회 번호:
10296
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.094
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥95%
포함
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
SMILES string
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)