Key Documents
W344818
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl disulfide
≥95%, FG
동의어(들):
Cyclohexyl disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H11S-)2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.43
FEMA Number:
3448
EC Number:
유럽평의회 번호:
2320
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.028
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
162-163 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
onion; alliaceous
SMILES string
C1CCC(CC1)SSC2CCCCC2
InChI
1S/C12H22S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
ODHAQPXNQDBHSH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)