문서
W343803
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
≥97%, FG
동의어(들):
3-methylsulfanylhexan-1-ol, Passiflora hexanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
148.27
FEMA Number:
3438
EC Number:
유럽평의회 번호:
11548
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.063
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
SMILES string
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Taste at 0.25-10 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)