주요 문서
W339601
Sigma-Aldrich
Furfuryl octanoate
≥98%
동의어(들):
Furfuryl caprylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20O3
CAS Number:
Molecular Weight:
224.30
FEMA Number:
3396
EC Number:
유럽평의회 번호:
10645
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.067
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
139 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCc1ccco1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)