문서
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
124.18
FEMA Number:
3363
EC Number:
유럽평의회 번호:
11143
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.099
Grade
Halal
설명
predominantly trans
분석
≥96%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
177.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter