주요 문서
W335400
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-butenoate
≥95%, FG
동의어(들):
Hexyl crotonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
FEMA Number:
3354
EC Number:
유럽평의회 번호:
10688
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.266
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; fruity; pear; pineapple; sweet
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
InChI key
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
192.2 °F
Flash Point (°C)
89 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)