주요 문서
W329810
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-2-butanone solution
10 wt. % in triacetin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2SHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
104.17
FEMA Number:
3298
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.047
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
농도
10 wt. % in triacetin
refractive index
n20/D 1.4352
density
1.142 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
coffee
SMILES string
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
InChI key
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)