문서
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyl trisulfide
≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14S3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.37
FEMA Number:
3276
Beilstein:
1736293
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.023
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
alliaceous; sulfurous
SMILES string
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1