주요 문서
W326909
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
≥97%
동의어(들):
3,5-dimethylcyclopentane-1,2-dione, Caramel dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W326909-SAMPLE-K
₩83,636
25 G
₩309,981
100 G
₩900,102
1 KG
₩5,279,523
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W326909-SAMPLE-K
₩83,636
25 G
₩309,981
100 G
₩900,102
1 KG
₩5,279,523
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
FEMA Number:
3269
EC Number:
유럽평의회 번호:
2234
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.076
NACRES:
NA.21
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
분석
≥97%
mp
87-95 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
caramel; maple; sweet
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)