주요 문서
W314811
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
natural, ≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W314811-SAMPLE-K
₩88,204
25 G
₩343,070
100 G
₩980,998
1 KG
₩7,686,494
₩88,204
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W314811-SAMPLE-K
₩88,204
25 G
₩343,070
100 G
₩980,998
1 KG
₩7,686,494
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
FEMA Number:
3148
Beilstein:
1724176
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.260
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
apple; fatty; green; pear; sweet
Grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
₩88,204
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; fatty; green; pear; sweet
SMILES string
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
InChI key
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
애플리케이션
Potential applications include the profile enhancement of guava, melon, pear, apple, banana, kiwi, grape, golden delicious apple, fruit cocktail juices, fruit nectar, mamey and other tropical backgrounds.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)