주요 문서
W309101
Sigma-Aldrich
γ-Undecalactone
natural (US), ≥98%, FG
동의어(들):
Undecanoic γ-lactone, Aldehyde C14
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
FEMA Number:
3091
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
10.002
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
SMILES string
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
293.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
145 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2